物質
fused silica
品質水準
パラメーター
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
petroleum
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USPコード:なし
相:
- 結合なし
- 独自技術
- 常温以下~300°C(等温またはプログラム温度)
WGK
WGK 3
Jan Code
28891-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
プロトコル
イオン液体はGC固定相として問題なく使用できます。イオン液体は、リンカーで結合し、2つ以上の有機カチオンで構成されます。SLB™-IL(i-シリーズ)イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性被分析物質に対する不活性度の改善を目的に開発されました。これによりジレンマが解決されます。
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC表示を増やすライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)