Merck
29508-U
Supelco
SLB®-IL60 キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
35-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.26 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:SLB-IL59の修正(不活性化)バージョンは、不活性度が高くなっています。選択性はPEG/wax相よりも極性が高く、独自の溶出パターンを示します。最高温度がPEG/waxカラムより高く(270~280ºCに対し300ºC)、PEG/waxカラムの代替として優れています。GC×GCカラムとしても最適です。2012年発売。
USPコード:なし
  • 結合なし
  • 1,12-ジ(トリプロピルホスホニウム)ドデカン ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
温度範囲
  • 35~300℃(恒温または昇温)
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29508-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling
プロトコル
イオン液体はGC固定相として問題なく使用できます。イオン液体は、リンカーで結合し、2つ以上の有機カチオンで構成されます。SLB™-IL(i-シリーズ)イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性被分析物質に対する不活性度の改善を目的に開発されました。これによりジレンマが解決されます。
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.