product name
SUPELCOGEL(スペルコゲル)™Pb、6%架橋HPLCカラム, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
認証
suitable for USP L34
品質水準
メーカー/製品名
SUPELCOGEL™
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
マトリックス
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
粒径
9 μm
分離法
ligand exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
SUPELCOGEL™Pb、6%架橋HPLCカラムは、以下の物質の単離に使用されています:
- エレクトロスプレーイオン化(ESI)源および選択反応モニタリング(SRM)検出器を備えた液体クロマトグラフィ-タンデム型質量分析(LC-MS/MS)を用いて定量する際のヒト血清サンプル中のD-マンノース。
- 屈折率(HPLC-RI)検知器を備えた高速液体クロマトグラフィを用いて定量する際のスイッチグラス抽出物中の遊離糖。
- 赤外線の(IR)検知器を備えたHPLCを用いて定量する際のサトウキビワラの加水分解物中の総ヘミセルロースおよびセルロース糖類。
法的情報
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Monitoring switchgrass composition to optimize harvesting periods for bioenergy and value-added products.
Biomass and Bioenergy, 56, 29-37 (2013)
Sugars and char formation on subcritical water hydrolysis of sugarcane straw.
Bioresource Technology, 243, 1069-1077 (2017)
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 137, 54-59 (2017-01-17)
Several metabolites in human serum have been identified as potential cancer biomarkers for early detection. This study focuses on the LC-MS/MS method development and validation of d-mannose in human serum. Surrogate blank serum, coupled with stable isotope d-mannose-13C6, as internal