Merck
581322-U
Supelco
Ascentis® C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
Ascentis RP18 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® C18 HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
25% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
3.7 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
100 Å
operating pH range
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AscentisカラムファミリーはSupelcoの科学者達が開発した第4世代のHPLCカラム技術です。Ascentisは孔径100Åの高純度シリカ(粒径は3、5、10 μm)に官能基を結合させています。カラムは低分子用として設計されており、マイクロカラム(内径1.0 mm)から調製用(内径50 mm)まで揃っています。ファミリーにはC18、C8、Phenyl、Siに加えて、極性基導入型であるRP-Amideがあります。
Ascentis C18は、検出しにくい化合物に対しても、対称的なピーク形状と優れた保持時間を示す、非常に安定した信頼性の高いHPLCカラムの第一候補です。
アプリケーション
  • 尿中 18-ヒドロキシコルチゾールの定量と基準範囲の設定におけるその応用のための希釈・シュート液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法: この論文では、臨床現場で尿中のコルチゾール濃度を測定するための Ascentis® C18 カラムの応用について詳しく説明します。この方法は、内分泌疾患の診断に重要な患者のホルモンプロファイルを評価するための迅速で正確かつ信頼性の高い方法を提供します(Zhao et al., 2022)。
  • HPLC-DAD-ESI-MS と UPLC-HRMS-MS/MS によるアメリカニンジン根残渣中のジンセノサイドの分析に関する比較研究: この研究では、Ascentis® C18 を使用して、ジンセノサイドを定量するためのさまざまな分析方法を比較します。これは、生薬の品質と有効性を確保するために不可欠な、天然物研究におけるカラム′の適応性と精度を示しています(Hsu et al., 2022)。
  • HPLC-UV による共充填デキサメタゾンとメラトニン PLGA マイクロスフィアの同時定量化のための迅速かつ適用しやすい方法の検証: この研究では、医薬品製剤における Ascentis® C18′ の有効性を強調し、複雑な薬物送達システムを分析する能力を実証し、より効果的な治療ソリューションの開発に貢献しています(Brugnera et al., 2022)。
  • 安定性を示す RP-HPLC 法による、注射用完成品中のイベルメクチン、クロルスロン、および関連物質の同時測定: この出版物は、獣医学における Ascentis® C18 の応用を示しており、規制遵守と動物の安全に不可欠な薬剤の安定性と組成に関する重要な洞察を提供しています(Padivitage et al., 2022)。
特徴および利点
  • 優れた保持率
  • 対称性高いピ-ク形状
  • 高い再現性
  • 完璧なLC-MS適合性
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
581322-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Federica Vacondio et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 46(1), 200-205 (2007-10-26)
A rapid, simple and sensitive liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method was developed and validated for the determination of the imidazole H(3) antagonist ROS203 in rat plasma, using the superior homologue ROS287 as internal standard. Analyses were performed on an Agilent
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1242, 43-58 (2012-05-09)
In this study, a detailed phytochemical characterization of Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts and dietary supplements was carried out for the first time by developing advanced chromatographic techniques, based on HPLC with diode array (DAD) and electrospray ionization-mass spectrometry
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(5), 934-948 (2011-04-19)
In this study, the composition of polyphenols (phenolic acids and flavonoids) in propolis extracts was investigated by HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS/MS by comparing the performance of ion trap and triple quadrupole mass analyzers. The analyses were carried out on an Ascentis
Dipanjan Goswami et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1227-1241 (2009-07-14)
A LC-MS/MS method for plasma topiramate analysis is delineated involving least number of healthy volunteers. Topiramate and amlodipine internal standard (IS) were extracted by simple centrifuge-coupled solid-phase extraction and reverse-phase chromatographic separation was performed on an Ascentis C(18) column. Turbo-spray
Meiyun Shi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 951-952, 129-134 (2014-02-22)
Aralia mandshrica is a well-known traditional Chinese medicine from Northeast China commonly used to treat digestive, circulatory and immune system disorders. Calenduloside E is one of its bioactive components currently under evaluation as a pure drug. In this study, a
資料
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
プロトコル
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon