product name
Discovery® HS C18 HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
20% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
3.2 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
マトリックス
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
operating pH range
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 透過性研究におけるナノ製剤の適用:COVID-19 治療薬モルヌピラビルを定量するための安定性指標 RP-HPLC 法:この研究では、COVID-19 治療薬であるモルヌピラビルを定量分析するための堅牢な RP-HPLC 法を、ナノ製剤を利用して開発しました。この研究では、透過性研究における手法′の安定性と有効性が強調され、製薬分析におけるその潜在的可能性が示されています(Reçber et al., 2022)。
- HPLC-UV 法を用いた血漿中のテリジドンの分析と薬剤耐性結核患者の薬物動態研究への応用:この研究では、薬剤耐性結核患者の薬物動態研究に不可欠な血漿テリジドンの分析の手法として HPLC-UV 法を開発し、検証しました。この手法′の信頼性が、臨床および薬理研究での使用を裏付けています(Mulubwa and Mugabo, 2018)。
- 薬物動態学、バイオメディカル、薬物モニタリング療法研究の観点からみた、血漿および尿サンプル中のドキソルビシンの定量のための LC 法の最適化:この研究では、血漿および尿中のドキソルビシンの定量における液体クロマトグラフィー法の最適化に焦点を当てています。これは、薬物動態学、生物医学、および薬物モニタリング研究にとって極めて重要であり、正確かつ精密な治療モニタリングを保証します(Maliszewska et al., 2018)。
- 輸送研究、ラット胎盤灌流、および胎盤ライセートにおける HPLC-UV によるユニバーサルエファビレンツ定量:この研究では、輸送研究、ラット胎盤灌流、およびライセートなどの、さまざまな生体マトリックスにおけるエファビレンツの定量のためのユニバーサル HPLC-UV 法が紹介されています。これは、薬物動態および薬物分布研究にとって重要なものです(Zelena et al., 2017)。
特徴および利点
- 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
- 分析から分取まで適応可能
- 安定性が高く、操作間、ロット間の再現性を保証
- 疎水性が高く、難しい分析対象物の高い分離能
法的情報
ガードカートリッジ
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
569252-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)