安全性情報
568522-U
Supelco
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
Discovery RP18 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Discovery® HS C18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
20% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
3.2 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Discovery® HS C18 HPLCカラムは、血漿サンプル中のセフジニルとセフィキシムの分離に使用される場合があり、その後、紫外線検出器と組み合わせた逆相高速液体クロマトグラフィーを用いて分析と検出を行います。
特徴および利点
  • 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
  • 分析から分取まで適応可能
  • 安定性が高く、操作間、ロット間の再現性を保証
  • 疎水性が高く、難しい分析対象物の高い分離能
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ガードカートリッジ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
568522-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma by RP-HPLC/UV detection method: Method development, optimization, validation, and its application to a pharmacokinetic study.
Khan A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879(24), 2423-2429 (2011)
Jolanta Flieger et al.
Journal of separation science, 34(7), 733-739 (2011-03-02)
Highly hydrophilic compounds belonging to biogenic amines were analysed in the reversed-phase system, modified with the addition of ionic liquids: 1-ethyl-3-methyl-imidazolium hexafluorophosphate (EMIM PF(6)) and chaotropic salt NaPF(6) on Discovery HS C18 column at acidic conditions. The effect of the
Swati Jaiswal et al.
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Abad Khan et al.
Talanta, 84(3), 789-801 (2011-04-13)
A new, simple, economical and validated high-performance liquid chromatography linked with electrochemical detector (HPLC-ECD) method has been developed and optimized for different experimental parameters to analyze the most common monothiols and disulfide (cystine, cysteine, homocysteine, methionine, reduced (GSH) and oxidized
Awantika Singh et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(6), 485-496 (2015-07-15)
Adhatoda beddomei and Adhatoda vasica are popular Ayurvedic medicinal plants in India, belonging to the family Acanthaceae. Tricyclic quinazoline alkaloids are found to be the most abundant in these plants which are responsible for broad-spectrum medicinal properties. This study aims
関連コンテンツ
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.