安全性情報
59140-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
アミノベンゼンゾーン HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × 内径:
15 cm × 4.6 mm
表面積:
170 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
amide, alkyl phase
ポアサイズ:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
製品名
SUPELCOSIL LC-ABZ HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L60
製品種目
SUPELCOSIL
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
標識化の程度
12.0% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SUPELCOSIL LC-ABZ固定相は独自の不活性化技術を有し、塩基性化合物や、酸性、中極性、非極性化合物に対しても優れた逆相分離を実現します。競合するアミンを使用したり、高いイオン強度で操作したり、移動相のpH値を調整するなど、シラノ-ル基を不活性化する操作は、LC-ABZ固定相で良好なピ-ク形状を得るのに特に必要ありません。
アプリケーション
  • ネビラピン原薬の分析および関連有機不純物の定量のための高速液体クロマトグラフィー法の検証:この論文では、HIV 治療薬の純度および不純物の評価に SUPELCOSIL LC-ABZ HPLC カラムを使用する方法を検証し、このカラムの高い特異性と再現性を示しています(Li et al., 2000)。
  • Hypersil ODS および Supelcosil LC-ABZ 固定相における S-アデノシル-L-メチオニンおよび関連代謝物の逆相 HPLC 保持挙動の比較研究:この比較研究では、Supelcosil LC-ABZ における生理活性化合物の保持挙動に関する洞察が提供され、複雑な生化学分離におけるその汎用性と堅牢な性能が裏付けられています(Valkó et al., 1993)。
特徴および利点
・酸、塩基、双性イオン用
・標準的な逆相カラムと比べて、極性物質の保持が向上します
・独自の選択性
・シラノ-ル基の不活性化
・ピ-ク形状、高い分離効率、保持力は非極性分析対象物用のC8カラムと同等です
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
59140-BULK-U:
59140-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neil C Dias et al.
The Analyst, 128(5), 427-433 (2003-06-07)
The solvation parameter model is used to identify suitable chromatographic models for estimating the octanol-water partition coefficient for neutral compounds of varied structure by reversed-phase liquid chromatography. The stationary phase Supelcosil LC-ABZ with methanol-water mobile phases affords a series of
J G Ufkes et al.
Pharmacy world & science : PWS, 20(2), 83-87 (1998-05-19)
To study the pharmacokinetics of dextromoramide in long-term opiate addicts on methadone maintenance therapy (MMT) a reverse-phase HPLC technique was developed to monitor dextromoramide and methadone concentrations in plasma simultaneously. After liquid-liquid extraction from plasma, dextromoramide and methadone were determined
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various
Q C Li et al.
Journal of chromatographic science, 38(6), 246-254 (2000-07-13)
Nevirapine (Viramune), a dipyridiodiazepinone, is a potent and highly specific nonnucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase. This paper describes the validation of a specific, sensitive, and stability-indicating high-performance liquid chromatography method for the assay and determination of related organic impurities
Chromatograms
application for HPLC