Merck
M1570
Sigma-Aldrich
Anti-MYH-1 Antibody
enhanced validation
mouse monoclonal, MY-32
別名:
モノクロナール抗ミオシン (骨格筋, 速筋型) マウス宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
product name
抗ミオシン(骨格、速筋型)抗体、マウスモノクロナール, clone MY-32, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MY-32, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using porcine tongue
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total extract of rabbit skeletal muscle
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エピトープをミオシン重鎖に局在させます。骨格筋で見られるファスト(II型)イソミオシンおよび新生児イソミオシン分子を染色しますが、心筋、平滑筋または培養細胞中の非筋肉ミオシンは染色しません。ヒト横紋筋肉腫と反応しません。
免疫原
ウサギ筋肉のミオシン。
アプリケーション
この抗体が成功裏に使用された応用、および関連する査読論文一覧を以下に示します。
Immunohistochemistry(1論文)
過去に負傷したスポーツマンから採取した血清サンプル中のミオシン(ファスト)濃度が、モノクローナルマウス抗ミオシン(骨格筋/ファスト)を一次抗体として1:90000に希釈して使用したウェスタンブロットで測定されました。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
IRO97869:
M1570-VAR:
M1570-100UL:
M1570-BULK:
M1570-200UL:
M1570-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanlin Wang et al.
Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 40(6), 1255-1265 (2019-03-21)
Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is caused by CTG nucleotide repeat expansions in the 3'-untranslated region (3'-UTR) of the dystrophia myotonica protein kinase (DMPK) gene. The expanded CTG repeats encode toxic CUG RNAs that cause disease, largely through RNA gain-of-function.
Charlotte Capitanchik et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 9(1), 410-430 (2018-06-19)
Laminopathies yield tissue-specific pathologies, yet arise from mutation of ubiquitously-expressed genes. A little investigated hypothesis to explain this is that the mutated proteins or their partners have tissue-specific splice variants. To test this, we analyzed RNA-Seq datasets, finding novel isoforms
Jin Young Lee et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 565826-565826 (2020-11-27)
Skeletal muscle and bone are highly interrelated, and previous proteomic analyses suggest that lumican is one of muscle-derived factors. To further understand the role of lumican as a myokine affecting adjacent bone metabolism, we investigated the effects of lumican on
David W Hammers et al.
EMBO molecular medicine, 9(4), 531-544 (2017-03-09)
Growth and differentiation factor (GDF) 11 is a member of the transforming growth factor β superfamily recently identified as a potential therapeutic for age-related cardiac and skeletal muscle decrements, despite high homology to myostatin (Mstn), a potent negative regulator of
Alan P Tenney et al.
Cell reports, 29(2), 437-452 (2019-10-10)
The somatotopic motor-neuron projections onto their cognate target muscles are essential for coordinated movement, but how that occurs for facial motor circuits, which have critical roles in respiratory and interactive behaviors, is poorly understood. We report extensive molecular heterogeneity in