分子量
antigen ~200 kDa
化学種の反応性
rat, human, canine
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured rat NRK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of cultured dog MDCK kidney cells and cultured human Jurkat cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYH9(4627)
rat ... Myh9(25745)
詳細
免疫原
アプリケーション
- 免疫蛍光法
- 免疫組織化学的検査
- 固定細胞染色/免疫蛍光染色
- 免疫ブロット
- 免疫沈降
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
M8064-VAR:
IXO11323:
M8064-.2ML:
M8064-25UL:
M8064-BULK:
試験成績書(COA)