抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human or animal skeletal muscle
indirect immunofluorescence: 1:20 using human or animal sletetal muscle
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYH13(8735) , MYH3(4621) , MYL1(4632)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting
- immunofluorescence
- immunolocalization
- immunocytochemistry
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
品質
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M7523-BULK:
M7523-.2ML:
M7523-VAR:
M7523-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)