抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NOQ7.5.4D, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
sheep, goat, chicken, feline, guinea pig, pig, rabbit, hamster, canine, rat, human, mouse, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using Rat skeletal muscle lysate.
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using pronase digested, formalin-fixed, paraffin-embedded rabbit tongue/leg sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYH7(4625)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200670-100UL:
SAB4200670-BULK:
SAB4200670-25UL:
SAB4200670-VAR:
試験成績書(COA)