HPA001239
抗MYH7抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗MyHC-β抗体 ウサギ宿主抗体, 抗MyHC-slow抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ミオシン-7抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ミオシン重鎖, 心筋β-アイソフォーム抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ミオシン重鎖7抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ミオシン重鎖slowアイソフォーム抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
免疫原配列
ALRKKHADSVAELGEQIDNLQRVKQKLEKEKSEFKLELDDVTSNMEQIIKAKANLEKMCRTLEDQMNEHRSKAEETQRSVNDLTSQRAKLQTENGELSRQLDEKEALISQLTRGKLTYTQQLEDLKRQLEEEVKAKNALAHALQS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYH7(4625)
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence staining (1:100)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001239-25UL:
HPA001239-100UL:
この製品を見ている人はこちらもチェック