product name
Discovery® HS F5 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L43
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
12% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
4 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
マトリックス
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
operating pH range
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
C18カラムでの方法をDiscovery® HS F5 HPLCカラムに移行するためのガイドライン:
塩基性物質は通常C18カラムよりもHS F5カラムのほうが長く保持されます。C18カラムでの分離における有機溶媒の濃度を5~10%上昇させると、通常HS F5カラムで類似した保持が再現されます。他の化合物での結果は大きく異なります。しかし、2.5未満のlog Po/w値の溶質はC18と比べてHS F5 では通常長く保持されます。差の程度は溶質に大きく依存しています。
塩基性物質は通常C18カラムよりもHS F5カラムのほうが長く保持されます。C18カラムでの分離における有機溶媒の濃度を5~10%上昇させると、通常HS F5カラムで類似した保持が再現されます。他の化合物での結果は大きく異なります。しかし、2.5未満のlog Po/w値の溶質はC18と比べてHS F5 では通常長く保持されます。差の程度は溶質に大きく依存しています。
Discovery® HS F5の結合相は、C18カラムとは極めて異なった逆相分離を提供します。しかし、化合物は通常同じ保持時間枠内に溶出されるので、多くの場合C18カラムでの方法を容易に移行できます。
アプリケーション
- 新生児ラットの脳における 6-ヒドロキシ-1-メチル-1,2,3,4-テトラヒドロ-β-カルボリン、5-ヒドロキシトリプタミン、5-ヒドロキシインドール酢酸の高速液体クロマトグラフィー-電気化学検出による測定:この研究では、新生児ラットの脳サンプル中の神経作用性化合物の感度検出における Discovery® HS F5 HPLC カラムの使用が強調されており、神経発達と神経伝達物質の動態に関する理解を深める一助となっています(Mao et al., 2009)。
- 従来の C18 固定相と比較したペンタフルオロフェニルプロピル固定相の利点--トリアムシノロンアセトニドの分析への応用:この研究では、コルチコステロイド製剤の分析における Discovery® HS F5 HPLC カラムの優れた性能が示され、医薬品分析における分析手法の改善につながる見識が提供されています(Havlikova et al., 2008)。
- ペンタフルオロフェニルプロピル固定相を用いた HPLC による、麻黄天然物中のエフェドリンアルカロイドの同定:エフェドリンアルカロイドの精密かつ効率的な分離に Discovery® HS F5 HPLC カラムを使用することで、ハーブサプリメントにおける麻黄のより安全で効果的な利用に貢献しています(Pellati and Benvenuti, 2008)。
- ペンタフルオロフェニルプロピル固定化相を用いた柑橘類天然物中のフェネチルアミンアルカロイドの高速高性能液体クロマトグラフィー分析:フェネチルアミンアルカロイドの迅速分析における Discovery® HS F5 HPLC カラムの効率性を実証し、柑橘類ベースの栄養補助食品の品質管理を強化しています(Pellati and Benvenuti, 2007)。
- UV フォトダイオードアレイ、蛍光および質量分析法検出によるガランタミンおよびその生体サンプル中の第 1 相代謝物の同時定量のための高性能液体クロマトグラフィー法:この研究では、ガランタミンとその代謝物を同時に定量するために Discovery® HS F5 HPLC カラムを使用し、アルツハイマー′病治療薬の薬物動態プロファイリングに役立てています(Malakova et al., 2007)。
特徴および利点
- 独自の選択性
- C18と同等の保持(強い移動相が必要な場合もあります)
- 優れたピ-ク形状
- 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
- 粒径3~10 μmで、スケ-ルアップ可能な分離
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of chromatography. A, 1443, 152-161 (2016-03-30)
A "heart-cut" two-dimensional achiral-chiral liquid chromatography triple-quadrupole mass spectrometry method (LC-LC-MS/MS) was developed and coupled to in vivo cerebral microdialysis to evaluate the brain response to the chiral compound (±)-7-chloro-5-(3-furanyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide ((±)-1), a potent positive allosteric modulator (PAM) of AMPA receptor.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 853(1-2), 265-274 (2007-04-10)
Galantamine, an alkaloid isolated from the bulbs and flowers of Caucasian snowdrop (Galanthus woronowii, Amaryllidaceae) and related species, is employed in human medicine for the treatment of various neuromuscular and neurodegenerative diseases. After the administration, the products of oxidative biotransformation
Talanta, 76(3), 597-601 (2008-07-01)
A pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was for the first time tested for the simultaneous determination of triamcinolone acetonide, its degradation product triamcinolone and two preservatives, methylparaben, and propylparaben. A new simple isocratic reversed phase HPLC method with UV detection, using
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 124, 267-273 (2016-03-13)
An HPLC method for the assay of a DNA topoisomerase inhibitor, LMP776 (NSC 725776), has been developed and validated. The stress testing of LMP776 was carried out in accordance with International Conference on Harmonization (ICH) guidelines Q1A (R2) under acidic
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein