Merck
567516-U
Supelco
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
Discovery ペンタフルオロフェニル PFP HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Discovery® HS F5 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L43
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
12% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
4 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C18カラムでの方法をDiscovery® HS F5 HPLCカラムに移行するためのガイドライン:
塩基性物質は通常C18カラムよりもHS F5カラムのほうが長く保持されます。C18カラムでの分離における有機溶媒の濃度を5~10%上昇させると、通常HS F5カラムで類似した保持が再現されます。他の化合物での結果は大きく異なります。しかし、2.5未満のlog Po/w値の溶質はC18と比べてHS F5 では通常長く保持されます。差の程度は溶質に大きく依存しています。
Discovery® HS F5の結合相は、C18カラムとは極めて異なった逆相分離を提供します。しかし、化合物は通常同じ保持時間枠内に溶出されるので、多くの場合C18カラムでの方法を容易に移行できます。
アプリケーション
  • ペンタフルオロフェニルカラムによる各種ヒ素のクロマトグラフィー分離とコメへの応用:この研究では、コメ中のヒ素の高度な同定に Discovery® HS F5 HPLC カラムを活用し、食品の安全性分析を強化し、健康規制への準拠を確保しています(Baba et al., 2014)。
  • タンデム UV フォトダイオードアレイおよび蛍光検出を用いた血漿中のチアプリドおよびその第 1 相代謝物の高速液体クロマトグラフィーによる同定:Discovery® HS F5 HPLC カラムの多用途性を示し、チアプリドとその代謝物の高感度同時検出に貢献し、薬物治療モニタリングと薬物動態研究に寄与しています(Nobilis et al., 2011)。
  • 液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法によるラット脳内のニコチンと代謝物の同時定量:Discovery® HS F5 HPLC カラムを使用して、ラットの脳内のニコチンおよびその代謝物を正確に測定し、依存症や神経薬理学の研究に不可欠なデータを提供します(Vieira-Brock et al., 2011)。
  • 超高性能液体クロマトグラフィーとエレクトロスプレーイオン化飛行時間型質量分析法による代謝物プロファイリングに基づく、糖尿病マウスの生体サンプル(血漿、被毛、肝臓、腎臓)におけるバイオマーカーの発見:この研究では、糖尿病マウスのさまざまな生体サンプル中のバイオマーカーを同定するために、Discovery® HS F5 HPLC カラムを使用し、糖尿病の分子レベルでの理解を深めました(Tsutsui et al., 2011)。
  • 超臨界流体クロマトグラフィーとエレクトロスプレーイオン化飛行時間型質量分析計を組み合わせたメタボロミクス研究に基づく、糖尿病予備状態におけるバイオマーカー候補の同定のための実用的な分析アプローチ:糖尿病の早期バイオマーカーを同定するメタボロミクスアプローチに Discovery® HS F5 HPLC カラムを使用し、予防医学と代謝研究を推進しています(Tsutsui et al., 2010)。
特徴および利点
  • 独自の選択性
  • C18と同等の保持(強い移動相が必要な場合もあります)
  • 優れたピ-ク形状
  • 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
  • 粒径3~10 μmで、スケ-ルアップ可能な分離
おすすめ製品
HPLCLC-MSの分析に最適なLiChropur試薬をご覧ください。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein
Koji Baba et al.
Journal of chromatography. A, 1354, 109-116 (2014-06-21)
Arsenic species, including arsenous acid, arsenic acid, methylarsonic acid, and dimethylarsinic acid, were determined using HPLC-ICPMS. The species were separated with a Discovery HS F5 column and a simple, volatile, and isocratic mobile phase of 0.1% (v/v) formic acid and
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Jian Mao et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 27(2), 216-219 (2009-07-25)
A simple method was developed for the analysis of 6-hydroxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline (6-OH-MTHbetaC), 5-hydroxytryptamine (5-HT) and 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA) in rat brain by high performance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC-ECD). The separation of the sample was performed on a Discovery