Merck
53590-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
コアシェル(SPP)融合コア PFP HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Ascentis® Express F5、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L43
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascentis Express F5のペンタフルオロフェニルプロピル固定相は、電気陰性フッ素の存在のため電子不足フェニル環を持つ安定な逆相充填剤となります。pi-pi相互作用とマイルドな立体的相互作用の形成に加え、F5固定相は極性相互作用により化合物を保持します。Ascentis Express F5は、C18由来の交互選択性により塩基性、酸性、または中性の化合物で使用できます。
アプリケーション
  • 亜鉛源としてガルバニック廃スラッジを使用した亜鉛アンモニウムリン酸の合成に関する研究。:この研究では、ガルバニック廃スラッジを利用した亜鉛アンモニウムリン酸の合成を調査し、化学リサイクルプロセスにおける塩酸を含む分析方法に焦点を当てています(Morgovan et al., 2024)。
  • チリ′農業研究所植物組織分析データセット。:このデータセットには、植物組織分析に使用される分析方法が含まれており、塩酸は準備プロセスと分析プロセスで重要な役割を果たしています(Corradini et al., 2023)。
  • 3 相中空繊維液相マイクロ抽出-高性能液体クロマトグラフィーによる Dendrobium officinale と Anoectochilus roxburghii の 3 つの植物成長調整剤の測定。:この研究では、植物成長調整剤の抽出と分析に塩酸を使用する方法について詳しく説明しており、これにより高性能液体クロマトグラフィー技術の精度が向上します(Wu et al., 2023)。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
プロトコル
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
関連コンテンツ
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC