Merck
53571-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
別名:
コアシェル(SPP)融合コア PFP HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × 内径:
15 cm × 2.1 mm
表面積:
135 m2/g
粒径:
2.7 μm
マトリックス活性基:
PFP (pentafluorophenyl) phase
ポアサイズ:
90 Å pore size
Matrix:
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
製品名
Ascentis® Express F5、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L43
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascentis Express F5のペンタフルオロフェニルプロピル固定相は、電気陰性フッ素の存在のため電子不足フェニル環を持つ安定な逆相充填剤となります。pi-pi相互作用とマイルドな立体的相互作用の形成に加え、F5固定相は極性相互作用により化合物を保持します。Ascentis Express F5は、C18由来の交互選択性により塩基性、酸性、または中性の化合物で使用できます。
アプリケーション
  • イバカフター存在下でのルマカフターの液体クロマトグラフィーによる測定と、高性能液体クロマトグラフィーイオントラップ飛行時間型質量分析法を使用した 5 つの新規分解生成物の特定。:この研究では、嚢胞性線維症の治療に不可欠な薬剤であるルマカフターとイバカフターの分析における分解能と感度を高めるために、Ascentis® Express F5、2.7μm HPLC カラムを使用しています。この方法は、これらの薬剤の安定性と分解経路に関する重要な洞察を提供し、薬剤の処方と保管条件の改善に役立ちます(Ozcan et al., 2023)。
  • 安定性を示す LC-MS/MS および LC-DAD 法によるタシメルテオンの堅牢な測定と新規分解生成物の高解像度質量分析による同定。:この研究では、Ascentis® Express F5、2.7 μm HPLC カラムを使用して、非 24 時間睡眠覚醒障害の治療薬であるタシメルテオンの高度な分析技術を開発しています。この方法により、臨床効果と患者の安全性にとって重要な正確な定量と安定性の評価が保証されます(Ozcan et al., 2020)。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iltaf Shah et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 118-128 (2018-02-13)
Research shows that immunoassay techniques are not the best choice for the estimation of vitamin D in human blood samples. The main reasons are that some immunoassays are not able to distinguish between 25-OHD3 and 25-OHD2 vitamin D metabolites. Furthermore
資料
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
プロトコル
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC