Merck
53569-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
別名:
コアシェル(SPP)フューズドコア PFP HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express F5、2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for ISO 21675 2019
suitable for USP L43
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascentis Express F5のペンタフルオロフェニルプロピル固定相は、電気陰性フッ素の存在のため電子不足フェニル環を持つ安定な逆相充填剤となります。pi-pi相互作用とマイルドな立体的相互作用の形成に加え、F5固定相は極性相互作用により化合物を保持します。Ascentis Express F5は、C18由来の交互選択性により塩基性、酸性、または中性の化合物で使用できます。
アプリケーション
  • Sandell-Kolthoff 法による尿中ヨウ素測定への保存剤の干渉:この研究では、塩酸などの保存剤が尿中ヨウ素測定の精度に与える影響を調査しています。この研究では、分析への干渉を避けるために防腐剤を慎重に選択する必要性を強調しています(Kaya et al., 2022)。
  • アルミニウム電極を指標として用いた鶏糞浸出液からの銅の抽出のモニタリング:この研究では、鶏糞からの銅の浸出プロセスにおける塩酸の使用を調査しています。有機廃棄物からの金属抽出における塩酸の有効性を実証しています(Kugeria et al., 2019)。
  • 反応抽出クリーンアップとカオトロピッククロマトグラフィー技術に基づく魚類中のウロカニン酸異性体の分析法の開発:この論文では、魚類中のウロカニン酸異性体の抽出と分析に塩酸を使用する方法について詳述しています。この方法により、生物学的サンプル中のこれらの化合物の検出と定量化が向上します(Zhong et al., 2018)。
  • イオン液体塩橋を用いた水溶液中の塩酸の H+ および Cl- 単イオン活量の同定:この研究は、イオン液体塩橋を用いて塩酸水溶液中の水素イオンおよび塩化物イオンの活量を同定する新たなアプローチを提供し、水溶液中のイオンの挙動の理解に貢献しています(Sakaida et al., 2011)。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
必要ですが提供されていません
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iltaf Shah et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 118-128 (2018-02-13)
Research shows that immunoassay techniques are not the best choice for the estimation of vitamin D in human blood samples. The main reasons are that some immunoassays are not able to distinguish between 25-OHD3 and 25-OHD2 vitamin D metabolites. Furthermore
資料
A significantly improved HPLC-fluorescence method for DMB-NANA and -NGNA, and application of this method to compare 2 candidate biosimilar therapeutic proteins to their respective RMs.
This Sigma-Aldrich article continues to detail new methodology for the analysis of Vitamin D metabolites using HybridSPE-Phospholipid technology.
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
すべて表示
プロトコル
LC/MS Analysis of Opioid Glucuronide Metabolites in Urine on Ascentis® Express F5 after Solid Phase Extraction (SPE) using Supel™-Select HLB
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC表示を増やす