Merck
G005749
HPLC Analysis of Taxols on Ascentis® Express F5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 2 μL
sample: 25 mg/L in 70:30, water:methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express F5 for the efficient separation of taxols.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Baccatin III, ≥95% (HPLC)
    10-Deacetylpaditaxel
    Cephalomannine, ≥97% (HPLC), solid
    10-Deacetyl-7-epipaclitaxel
    Paclitaxel, from Taxus yannanensis, powder
    7-Epipaclitaxel
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)