テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 3553 psi (245 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 265 nm
ESI(+), m/z 100 - 1000
injection: 1 μL
sample: 300 mg/L in 25:75, water:methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
25-Hydroxyvitamin D2 solution, 50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
25-Hydroxyvitamin D3 solution, 5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, 98% (CP)
Standard
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)