Merck
581324-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
Ascentis RP18 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Ascentis® C18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
25% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
3.7 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AscentisカラムファミリーはSupelcoの科学者達が開発した第4世代のHPLCカラム技術です。Ascentisは孔径100Åの高純度シリカ(粒径は3、5、10 μm)に官能基を結合させています。カラムは低分子用として設計されており、マイクロカラム(内径1.0 mm)から調製用(内径50 mm)まで揃っています。ファミリーにはC18、C8、Phenyl、Siに加えて、極性基導入型であるRP-Amideがあります。
Ascentis C18は、検出しにくい化合物に対しても、対称的なピーク形状と優れた保持時間を示す、非常に安定した信頼性の高いHPLCカラムの第一候補です。
アプリケーション
  • 高性能液体クロマトグラフィーでペプチドとタンパク質を効率的に分離するための極性埋め込み C18 固定相の調製。: この研究では、極性埋め込み C18 固定相の開発について詳細に説明し、ペプチドとタンパク質の分離におけるその有効性を実証します。Ascentis® C18 HPLC カラムは、プロテオミクスやバイオ医薬品の用途に不可欠な高い分離効率のために使用されました(Ali et al., 2022)。
  • 尿中 18-ヒドロキシコルチゾールの定量と基準範囲の確立におけるその応用のための希釈・シュート液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法。: 研究者は、Ascentis® C18 HPLC カラムを使用して、尿中 18-ヒドロキシコルチゾールを定量するための高感度な方法を開発しました。この方法は、正確な基準範囲を提供することで、臨床診断と内分泌学的研究に役立ちます(Zhao et al., 2022)。
  • HPLC-DAD-ESI-MS と UPLC-HRMS-MS/MS によるアメリカ人参の根残渣中のジンセノサイドの分析に関する比較研究。: この比較分析では、Ascentis® C18 HPLC カラムを使用して、アメリカ人参のジンセノサイドを分離および識別しました。この研究では、医薬品業界の天然物研究と品質管理におけるカラムの応用に焦点を当てています(Hsu et al., 2022)。
  • HPLC-UV による、共装填されたデキサメタゾンとメラトニン PLGA マイクロスフィアの同時定量化のための迅速かつ適用しやすい方法の検証: カプセル化効率とインビトロ放出。: この研究では、Ascentis ®C18 カラムを使用して PLGA マイクロスフィア内のデキサメタゾンとメラトニンを同時に定量化する HPLC 方法を検証し、薬物送達研究のための堅牢なツールを提供します(Brugnera et al., 2022)。
  • 安定性を示す RP-HPLC 法による、注射用完成品中のイベルメクチン、クロルスロン、およびそれらの関連物質の同時測定。: Ascentis® C18 HPLC カラムは、医薬品製剤中のイベルメクチンとクロルスロンを分析するための安定性指示法の開発に使用され、品質管理と規制遵守におけるその役割を強調しています(Padivitage et al., 2022)。
特徴および利点
  • 優れた保持率
  • 対称性高いピ-ク形状
  • 高い再現性
  • 完璧なLC-MS適合性
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
581324-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Federica Vacondio et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 46(1), 200-205 (2007-10-26)
A rapid, simple and sensitive liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method was developed and validated for the determination of the imidazole H(3) antagonist ROS203 in rat plasma, using the superior homologue ROS287 as internal standard. Analyses were performed on an Agilent
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(5), 934-948 (2011-04-19)
In this study, the composition of polyphenols (phenolic acids and flavonoids) in propolis extracts was investigated by HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS/MS by comparing the performance of ion trap and triple quadrupole mass analyzers. The analyses were carried out on an Ascentis
Dipanjan Goswami et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1227-1241 (2009-07-14)
A LC-MS/MS method for plasma topiramate analysis is delineated involving least number of healthy volunteers. Topiramate and amlodipine internal standard (IS) were extracted by simple centrifuge-coupled solid-phase extraction and reverse-phase chromatographic separation was performed on an Ascentis C(18) column. Turbo-spray
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1242, 43-58 (2012-05-09)
In this study, a detailed phytochemical characterization of Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts and dietary supplements was carried out for the first time by developing advanced chromatographic techniques, based on HPLC with diode array (DAD) and electrospray ionization-mass spectrometry
Meiyun Shi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 951-952, 129-134 (2014-02-22)
Aralia mandshrica is a well-known traditional Chinese medicine from Northeast China commonly used to treat digestive, circulatory and immune system disorders. Calenduloside E is one of its bioactive components currently under evaluation as a pure drug. In this study, a
資料
ホスホン酸塩は抗ウイルス薬の治療用途に一般に使用される化合物クラスです。これらの化合物は、その高い極性と、UV活性な置換基を持たないことによって分析が困難になることがあります。
Phosphonates analysis challenges due to their polar nature and lack of UV active chromophores in antiviral drugs.
プロトコル
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
HPLC Analysis of Warfarin™ Anticoagulant on Ascentis® C18
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC