product name
Ascentis® C18 Supelguardガードカートリッジ, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 1 kit
標識化の程度
25% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
表面積
450 m2/g
不純物
5 ppm metals
マトリックス
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
operating pH range
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 146, 1-6 (2017-08-26)
The genus Echinacea (Asteraceae) includes species traditionally used in phytotherapy. Among them, Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts are characterized by a representative antiproliferative activity, due to the presence of acetylenic compounds. In this study, supercritical fluid extraction (SFE) was
プロトコル
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.