製品名
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
SUPELCOSIL™
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL™
包装
1 ea of
標識化の程度
11.0% Carbon loading
パラメーター
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
使用pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with PTC-AA
分離法
reversed phase
アプリケーション
- ヒト用シャンプー製剤中のテトラメトリン測定のための HPLC 法の最適化と検証:本研究では、シャンプー製剤中のテトラメトリン分析に、SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC カラムを使用した高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法の最適化と検証について考察しています(Zeric Stosic et al., 2016)。
- ヒトにおけるニメスリドの尿中主要代謝物の質量分析特性および HPLC 定量:HPLC によるニメスリド代謝物の同定および定量のための堅牢な方法を詳述し、複合生体マトリックスにおけるカラム′の適用性を強調しています(Carini et al., 1998)。
アプリケーション
ガードカートリッジ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
58355-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)