製品名
Ascentis® C18 HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
25% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
3.7 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascentis C18は、検出しにくい化合物に対しても、対称的なピーク形状と優れた保持時間を示す、非常に安定した信頼性の高いHPLCカラムの第一候補です。
特徴および利点
- 優れた保持率
- 対称性高いピ-ク形状
- 高い再現性
- 完璧なLC-MS適合性
法的情報
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
ガードカートリッジ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
581300-U:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)