製品名
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
9.2% Carbon loading
パラメーター
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
100 m2/g
表面被覆率
3.6 μmol/m2
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
300 Å
使用pH
2-8
分離法
reversed phase
アプリケーション
- タンパク質バイオ医薬品の分離におけるグラジエント動力学的プロットによる、表層多孔性、完全多孔性、モノリス型逆相カラムの動力学的性能比較:この研究では、Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC カラムなどの、さまざまなタイプの逆相 HPLC カラムの動力学的性能を詳細に比較しています。この研究では、複合タンパク質バイオ医薬品の分離における効率性と分解能が強調されており、バイオ医薬品分析における分析化学者の貴重なツールとなっています(Jaag et al., 2022)。
- 完全多孔性および部分多孔性固定相の組み合わせを使用したトリプシン消化物の RP-LC x RP-LC 分析:この論文では、BIO Wide Pore C18 HPLC カラムなどの完全多孔性および部分多孔性固定相を使用した逆相液体クロマトグラフィー(RP-LC)によるトリプシン消化物の分析について調査しています。その結果、プロテオミクス分野での使用におけるその堅牢性と高分解能が実証され、正確なペプチドマッピングとタンパク質の特性解析が可能になりました(Mondello et al., 2010)。
法的情報
ガードカートリッジ
抗体
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
567205-U:
資料
Supelco Preparative HPLC products for Pharmaceutical Development and Production
関連コンテンツ
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.