分子量
~150,000 Da
包装
pkg of 2 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−70°C
詳細
Can be used as:
- an independent control material for method development, training, and method transfer
- an internal assay control for standardization of physico-chemical testing
アプリケーション
- Size-Exclusion Chromatography
- Capillary SDS Electrophoresis (Reduced and Nonreduced)
- Analysis of N-Linked Oligosaccharides
- Sialic Acid Analysis
- Intact Mass
- Sequence identification by peptide mapping
特徴および利点
- 4 Unique proteins with unique quality attributes
- Extensively characterized for confidence in method development
- Technical Note available
アナリシスノート
その他情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
1445547-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
モノクローナル抗体のインタクト質量分析のためにメルクがご提供しているサイズ排除カラム(SEC)、イオン交換カラム、逆相カラム、HPLCバッファー、MALDIマトリックス・標準物質、高純度溶媒、試薬、タンパク質サンプル調製用ツール、認証標準物質などの多種多様な製品をご覧ください。
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
USP-NFモノグラフで、原薬・剤形、医薬品賦形剤、食品成分、栄養補助食品の試験に使用する、高度にキャラクタライズされたプライマリースタンダードをご注文いただけます。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.