安全性情報
1445550
USP
モノクローナルIgGシステム適合性
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
フォーム
lyophilized (cake)
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のMSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
このUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
以下の測定のために、米国薬局方(USP)の第129章“組換え治療用モノクローナル抗体の分析手順”に従って、移動相のシステム適合性溶液を調製するためにも使用されます。
  • サイズ排除高速液体クロマトグラフィー(SE-HPLC)によるモノクローナル抗体(mAb)の低分子量種 (LMWS、フラグメント)
  • キャピラリードデシル硫酸ナトリウム(CE-SDS)電気泳動による、非グリコシル化分子、半抗体、フラグメントなどの目的物質由来不純物
アナリシスノート
本製品は検査及び分析専用です。ヒト又は動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。  ?
その他情報
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売制限が適用される場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1445550-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytical procedures for recombinant therapeutic monoclonal antibodies
United States Pharmacopeia/National Formulary, 39(3), 6565-6565 (2016)
関連コンテンツ
モノクローナル抗体のインタクト質量分析のためにメルクがご提供しているサイズ排除カラム(SEC)、イオン交換カラム、逆相カラム、HPLCバッファー、MALDIマトリックス・標準物質、高純度溶媒、試薬、タンパク質サンプル調製用ツール、認証標準物質などの多種多様な製品をご覧ください。
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.