Merck
55214-U
Supelco
Supelco® ColumnSaverプレカラムフィルター
size 0.5 μm, pkg of 10 ×  ea
別名:
HPLC カラム保護フィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
包装
pkg of 10 ×  ea
品質水準
サイズ
0.5 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ガ-ドや分析用HPLCカラムの経済的な保護
  • 取り付けにレンチや工具は必要なく手締めで、耐圧は5000 psi
  • 従来のホルダ-付きフィルタ-よりも低デッドボリュ-ム
  • 全メ-カ-のフィッティングに共通に接続可能
新しいSupelco ColumnSaverは、従来のプレカラムフィルタ-全てを低コストで保護します。便利な直接接続できるデザインで、切り替え時間は数秒で、取り付けにレンチや工具は必要ありません。
PEEKフィルタ-本体には、HiFloフィルタ-成分が含まれ、最小限のデッドボリュ-ムと背圧で粒子のフィルタ-ろ過を最大限にするように設計されています。背圧の上昇が認められれば、 Supelco ColumnSaver を取り外し、廃棄し、新しいものを取り付けます。直接接続できるデザインは、メ-カ-に関係なく1/16インチ、10~32インタ-ナルフィッティングポ-トを使用できます。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)