Merck
58420-U
Supelco
Valco®プレカラムフィルター
Frit Filter, size 1/8 in., pore size 0.5 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel frit filter and fittings
包装
pkg of 1 ea
サイズ
1/8 in.
ポアサイズ
0.5 μm
フィッティング
10-32 female Valco housing for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
In-line installation. Efficient, low dead volume filters protect your columns from particles without reducing column performance. The replaceable 1/8 in. frit has 0.5 μm pores to protect 3 μm or 5 μm column packings, the replaceable screen has 2 μm pores. Choose the frit filter for higher filtration capacity (most applications) or the screen filter for less dead volume (e.g., with microbore columns). Use with 1/16 in. O.D. tubing; 1/16 in. fittings included.
その他情報
Frits and screens should not be interchanged in these filters.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCの一般的なトラブルを特定、解決し、カラムの性能を回復させます。