Merck
502707
PEEK Inline Microfilter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 1 ea
詳細
Install between 2 pieces of capillary tubing, using Microtight tubing sleeves. PEEK housing with special PEEK fitting that encases the 0.5 μm PEEK frit. Through hole 0.006 in., swept volume 0.24 μL. Includes 2 MicroFingertight nuts, and 5 frits (1 installed).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)