安全性情報
RAB0117
Sigma-Aldrich
Mouse KC / CXCL1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 0.614-150 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Cxcl1(14825)
詳細
The Mouse KC (keratinocyte chemoattractant; keratinocyte- derived chemokine) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse KC in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse KC
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
All three isoforms of growth-related protein (GRO) are CXC chemokines that can signal through C-X-C motif chemokine receptors 1 or 2 (CXCR1 or 2). The GRO proteins chemoattract and activate neutrophils and basophils. CXCL1 has a role in host defense against polymicrobial sepsis, upregulation of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and migration of neutrophils. The protein also activates mitogen-activated protein kinases (MAPKs), pro-inflammatory proteins and nuclear factor-κB (NF-κB).
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabriela M Escalante et al.
Vaccines, 8(2) (2020-04-10)
Primary infection with Epstein-Barr virus (EBV) is associated with acute infectious mononucleosis, whereas persistent infection is associated with chronic diseases such as autoimmune diseases and various types of cancer. Indeed, approximately 2% of all new cancer cases occurring annually worldwide
Emily Lin et al.
Clinical & translational immunology, 8(4), e1045-e1045 (2019-04-19)
Systemic sclerosis (SSc) is an autoimmune disease characterised by fibrosis, vascular dysfunction and immune dysregulation. The pathogenesis of SSc remains poorly understood, although studies have indicated a role for the innate immune response. Here, we measured serum interleukin (IL)-1α, IL-1β
Ruth Schneider et al.
Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation, 8(1) (2020-11-12)
To investigate cross-sectional associations of CSF levels of neurofilament light chain (NfL) and of the newly emerging marker chitinase 3-like protein 1 (CHI3L1) with brain and spinal cord atrophy, which are established MRI markers of disease activity in MS, to
Maria Laggner et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 9-9 (2020-01-05)
The recent concept of secretome-based tissue regeneration has profoundly altered the field of regenerative medicine and offers promising novel therapeutic options. In contrast to medicinal products with a single active substance, cell-derived secretomes comprise pleiotropic bioactive ingredients, representing a major
Kippeum Lee et al.
Cells, 9(2) (2020-02-12)
Obesity is associated with excess body fat accumulation that can cause hyperglycemia and reduce skeletal muscle function and strength, which characterize the development of sarcopenic obesity. In this study, we aimed to determine the mechanism whereby acid-hydrolyzed silk peptide (SP)