Merck
RAB0477
Sigma-Aldrich
マウス腫瘍壊死因子αELISAキット
for serum, plasma and cell culture supernatant
別名:
TNF-α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 60 pg/mL
standard curve range: 93.75-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Tnf(21926)
詳細
マウスTNF-α ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)キットは、血清、血漿および細胞培養物上清中のマウスTNF-αの定量的測定に用いるin vitro酵素結合免疫吸着アッセイキットです。
腫瘍壊死因子α(TNF-α)は、炎症誘発性サイトカインです。膜貫通タンパク質であり、最終タンパク質には細胞外ドメインがありません。TNF-α変換酵素(TACE)は、可溶性ホモ三量体TNF-αの形成を触媒します。
免疫原
組換えマウスTNF-α
アプリケーション
マウス腫瘍壊死因子α ELISAキットは、MC3T3-E1マウス前造骨性頭蓋冠細胞株、ラット血清、マウス肝および腎サンプル中のTNF-αを測定するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
腫瘍壊死因子α(TNF-α)は、炎症性機能および免疫調節機能を誘発します。腫瘍壊死因子αは受容体であるTNFR1およびTNFR2を介してその作用を伝えます。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mangiferin inhibits apoptosis and oxidative stress via BMP2/Smad-1 signaling in dexamethasone-induced MC3T3-E1 cells
Ding LZ, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(5), 2517-2526 (2018)
Tumor necrosis factor alpha: a link between neuroinflammation and excitotoxicity
Olmos G and Llado J
Mediators of Inflammation (2014)
Pharmacokinetic and pharmacodynamic characterisation of an anti-mouse TNF receptor 1 domain antibody formatted for in vivo half-life extension
Goodall LJ, et al.
PLoS ONE, 10(9), e0137065-e0137065 (2015)
Curculigoside exerts significant anti-arthritic effects in vivo and in vitro via regulation of the JAK/STAT/NF-kappaB signaling pathway
Tan S, et al.
Molecular Medicine Reports, 19(3), 2057-2064 (2019)
Ying Wang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(11), 6107-6119 (2020-04-24)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) serves as the most common subtype of liver diseases and cause of liver dysfunction, which is closely related to obesity and insulin resistance. In our study, we sought to investigate effect of transcription factor grainyhead-like