包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/mL
standard curve range: 78.13-5000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il10(16153)
詳細
マウスIL-10(インターロイキン10)ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)キットは、血清、血漿、細胞培養上清および尿中のIL-10を定量的に測定するためのin vitro酵素結合免疫吸着アッセイです。
免疫原
遺伝子組換えマウスIL-10
アプリケーション
研究用途に限ります。診断目的での使用はできません。
添付されたGeneral ELISA KITのProcedure(サンドイッチ法、競合的サンドイッチ法、&間接ELISA)をご参照ください。
添付されたGeneral ELISA KITのProcedure(サンドイッチ法、競合的サンドイッチ法、&間接ELISA)をご参照ください。
生物化学的/生理学的作用
IL-10(インターロイキン10)は、抗炎症性サイトカインです。マウスでは、CD4+ Th2(Tヘルパー細胞2)サブセットにより産生されたIL-10は、Thl(Tヘルパー細胞1)クローンによりサイトカイン特にIFN-3(インターフェロン)の発現を阻害します。mIL-10は多面的であり、胸腺細胞、細胞傷害性T細胞、マスト細胞、B細胞、およびマクロファージなど様々なタイプの細胞と相互作用します。IL-10遺伝子の多型は、子癇前症、強直性脊椎炎、鼻咽頭がんおよび基底細胞がんのリスクの上昇と関連します。B細胞特異的なIL-10は、全身性エリテマトーデス(SLE)において抑制的な役割を有する可能性があります。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
sampleと入力してください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clinical significance of IL-2 and IL-10 gene polymorphisms and serum levels in patients with basal-cell carcinoma.
Biomarkers in Medicine, 10(2), 185-195 (2016)
Interleukin 10(IL-10) inhibits cytokine synthesis by human monocytes: an autoregulatory role of IL-10 produced by monocytes.
The Journal of Experimental Medicine, 174(5), 1209-1220 (1991)
IL-10 Production Is Critical for Sustaining the Expansion of CD5+ B and NKT Cells and Restraining Autoantibody Production in Congenic Lupus-Prone Mice.
PLoS ONE, 11(3), e0150515-e0150515 (2016)
Investigations into the association between polymorphisms in the interleukin-10 gene and risk of early-onset preeclampsia.
Genetics and molecular research : GMR, 14(4), 19323-19328 (2015)
TNF-a and IL10 polymorphisms interaction increases the risk of ankylosing spondylitis in Chinese Han population.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(11), 15204-15209 (2015)