安全性情報
COND1412
Supelco
導電率標準 - 1412 μmhos/cm
certified reference material
別名:
1412 μmhos/cm Conductivity Calibration Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
100
300
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC COND-1412-1
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
This certified reference material (CRM) is designed, prepared and qualified for accuracy and stability according to ISO 17034 and ISO/IEC 17025. The specific conductance value of 1412 ± 6 µmhos/ cm is quantified using SI and higher order standards from NIST through an unbroken chain of comparisons.
The certificate of analysis (CoA) includes information such as traceability, uncertainty, stability, homogeneity and safety.
アプリケーション
Used for conductivity calibration verification.
Featured as a standard in the fabrication of electrical conductivity sensors for 2D mapping of ammonia released into the water.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
COND1412-10L:
COND1412-BULK:
COND1412-500ML:
COND1412-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Developing a network of inexpensive electrical conductivity sensors to map ammonia release
Collins MD, et al.
Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE) Sensing XIII, 12116, 133-139 (2022)