安全性情報
51795
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 2000 μS/cm at 25 °C
別名:
Conductivity calibration standard solution (1980-2020 μS/cm at 25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≤2.5% KCl (T)
導電率
1980-2020 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Conductivity calibration standard solution for monitoring and checking conductivity measurements.
標準
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
51795-BULK:
51795-500ML:4548173376356
51795-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)