安全性情報
COND147
Supelco
導電率標準 - 147 μmhos/cm
certified reference material
別名:
147 μmhos/cm Conductivity Calibration Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
100
300
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC COND-147-1
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
This whole volume certified reference material (CRM) is prepared and certified according to ISO 17034 and ISO/IEC 17025. The specific conductance value of 147 ± 1 µmhos/ cm is measured using SI and higher order standards from NIST through an unbroken chain of comparisons.
The certificate of analysis (CoA) includes information such as traceability, uncertainty, stability, homogeneity and health & safety.
This product is delivered in a 500 mL HDPE bottle.
アプリケーション
Used as a calibration standard for conductivity meter verification.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
COND147-BULK:
COND147-1L:
COND147-10L:
COND147-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2