安全性情報
RAB0275
Sigma-Aldrich
Mouse IL-1 β ELISA Kit
for cell and tissue lysates
別名:
Cytokine detection kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il1b(16176)
詳細
The Mouse IL-1 β ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IL-1 β cell lysate and tissue lysate.
免疫原
Recombinant Mouse IL-1 β
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mouse IL-1 β ELISA Kit has been used to measure the concentration of interleukin 1 (IL)1-β in serum and bronchoalveolar lavage fluid (BALF) sample.
生物化学的/生理学的作用
Interleukin 1 β (IL-1β) stimulates the production of endogenous 92 kDa gelatinase (matrix metalloproteinases 9 (MMP-9)) and tissue inhibitors of MMP (TIMP -1). It is a proinflammatory cytokine that induces various acute and chronic inflammation. Therefore, IL-1β can be considered as a potential therapeutic target for disease associated with fibrosis and tissue remodeling. IL-1β brings neutrophil and macrophage to the site of infection. Over expression of IL-1β in synovial fluid contributes to the pathogenesis of synovitis and degenerative changes of the cartilaginous tissue and bone of the temporomandibular joint. Mutations in IL-1β gene leads to renal manifestations and renal sequelae in Henoch-Schonlein purpura (HSP).
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inactivation of the tyrosine phosphatase SHP-2 drives vascular dysfunction in Sepsis
Heun Y, et al.
EBioMedicine (2019)
Protective effects of fucoidan against hyperoxic lung injury via the ERK signaling pathway
Nie M, et al.
Molecular Medicine Reports, 17(1), 1813-1818 (2018)
Strain- and host species-specific inflammasome activation, IL-1? release, and cell death in macrophages infected with uropathogenic Escherichia coli.
Schaale K
Mucosal Immunology, 9(1), 124-136 (2016)
Differential regulation of monocyte matrix metalloproteinase and TIMP-1 production by TNF-alpha, granulocyte-macrophage CSF, and IL-1 beta through prostaglandin-dependent and -independent mechanisms.
Zhang Y
Journal of Immunology, 161(6), 3071-3076 (1998)
Interleukin 1 beta (IL1?) rs16944 genetic variant as a genetic marker of severe renal manifestations and renal sequelae in Henoch-Schonlein purpura.
Lopez-Mejias R
Clinical and Experimental Rheumatology, 34(3 Suppl 97), S84-S88 (2016)