安全性情報
SRP3083
Sigma-Aldrich
IL-1 β ヒト
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
カタボリン, リンパ細胞活性因子(LAF), 内因性発熱物質 (EP)、, 単核細胞因子(MCF), 白血球内因性メディエーター (LEM)、
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
≤0.001 ng/mL ED50
分子量
17.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL1B(3553)
詳細
IL-1β(インターロイキン1 β)は、単球、組織マクロファージ、ケラチノサイトおよびその他の上皮細胞を含むさまざまな細胞で産生される炎症性サイトカインです。炎症性プロテアーゼのカスパーゼ-1の助けを借りて活性型IL-1βに変化する、プロ-IL-1βとして合成されます。IL-1βはIL-1遺伝子ファミリーに属します。この遺伝子はヒト染色体2q14にマップされます。組換えヒトIL-1βは、153アミノ酸残基を含む17.3 kDaのたんぱく質です。
アプリケーション
IL-1β(インターロイキン1 β)ヒトは、炎症を起こしたブタ子宮内膜におけるロイコトリエンB4およびC4合成ならびに分泌に対する炎症促進性および抗炎症性メディエーターの効果の研究に使用されています。ブタの子宮内膜上皮細胞由来のロイコトリエンの合成および分泌に対するサイトカインの効果を研究するために使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
IL-1α(インターロイキン1 α)とIL-1βはいずれも同じ受容体に結合し、同一ではなくとも似た生物学的特性を持っています。これらのサイトカインは、IL-2放出を誘導することによる胸腺細胞増殖の刺激、B細胞の成熟と増殖、マイトジェンFGF(線維芽細胞成長因子)様活性、滑膜細胞由来のプロスタグランジンとコラゲナーゼの放出を刺激する能力など、幅広い活性を持っています。ただし、IL-1βは分泌型サイトカインですが、IL-1αは主に細胞関連サイトカインです。IL-1βは炎症性および免疫学的応答に関与しています。それらのいくつかには、IL-2生成の強化、循環NO(一酸化窒素)の増加、好中球の導入が含まれます。また、炎症性サイトカイン、間葉系成長因子、コロニー刺激因子の遺伝子発現も調節します。IL-1βは慢性炎症組織および線維形成に向かう組織にも存在します。好中球とマクロファージを感染部位に運びます。IL-1β遺伝子の突然変異は、Henoch-Schönlein紫斑病の腎症状および腎後遺症と関連しています。また、1型糖尿病のβ-細胞の破壊とも関連しています。
シーケンス
APVRSLNCTL RDSQQKSLVM SGPYELKALH LQGQDMEQQV VFSMSFVQGE ESNDKIPVAL GLKEKNLYLS CVLKDDKPTL QLESVDPKNY PKKKMEKRFV FNKIEINNKL EFESAQFPNW YISTSQAENM PVFLGGTKGG QDITDFTMQF VSS
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウム、pH 7.4、50mM NaCl)
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.​1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存​できます。長期保存には、安定剤(5%トレハ​ロースなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使​用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存すること​を推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3083-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Proinflammatory cytokine IL-1 beta promotes tumor growth of Lewis lung carcinoma by induction of angiogenic factors: in vivo analysis of tumor-stromal interaction.
Saijo Y
Journal of Immunology, 169, 469-475 (2002)
IL-1 beta induces COX2, MMP-1, -3 and -13, ADAMTS-4, IL-1 beta and IL-6 in human tendon cells.
Tsuzaki M
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 21, 256-264 (2003)
ATP is released by monocytes stimulated with pathogen-sensing receptor ligands and induces IL-1beta and IL-18 secretion in an autocrine way.
Piccini A
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105, 8067-8072 (2008)
Xiao Liu et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(9), 2391-2402 (2014-05-20)
To examine the impact of the gp130 cytokine family on murine articular cartilage and to explore a potential regulatory role of suppressor of cytokine signaling 3 (SOCS-3) in murine chondrocytes. In wild-type (WT) mouse chondrocytes, baseline receptor expression levels and
Pituitary cytokine and growth factor expression and action.
Ray D and Melmed S
Endocrine Reviews, 18, 206-228 (1997)