製品名
インターロイキン-6 ヒト, IL-6, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤2.0 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 26-30 kDa (glycosylated)
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.00 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL6(3569)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
H7416-10UG-PW:
H7416-VAR:
H7416-BULK:
H7416-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Lipid Induced Insulin Resistance