Merck
IL038
Sigma-Aldrich
インターロイキン-1βタンパク質、リコンビナントヒト
The recombinant human Interleukin-1beta protein (or IL-1beta protein) is a potent immuno-modulator which mediates a wide range of immune & inflammatory responses including the activation of B & T-cells.
別名:
IL-1beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
比活性
>1 x 10e9 U/mg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/μg endotoxin (of human IL-1beta; 1EU/μg)
入力
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
インターロイキン-1β(IL-1β)は、BおよびT細胞の活性化を含む広範囲の免疫反応と炎症反応を媒介する強力な免疫調節物質です。ヒトIL-1βは、153個のアミノ酸残基を有する17.3 kDaのタンパク質です。
アプリケーション
ほとんどのin vitroアプリケーションにおいて、ヒトIL-1βは0.1~10.0 ng/mLの濃度範囲で十分に生物活性を示します。反応する細胞は以下のとおりです(部分的なリスト): 白血球。
物理的形状
保存剤を加えずに、10 mM Tris(pH 8.2)から無菌ろ過されて凍結乾燥されています。
保管および安定性
凍結乾燥ヒトIL-1βは室温では安定ですが、-20°Cで乾燥状態で保存するのが最良です。 短時間遠心した後、0.1~1.0 mg/mLの濃度になるよう水で溶解してください。この溶液は、他の緩衝液で希釈することができます。溶解したヒトIL-1βは未希釈アリコートで-20°Cで最長6か月保存できます。
アナリシスノート
比活性:ChemiconのヒトIL-1βは標準物質と比較して十分に生物学的活性を示します。マウスD10S細胞の増殖の用量依存的な刺激によって判定されるED(50)は0.001 ng/mL未満です。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
IL038:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Lijun Zhu et al.
Cells, 11(10) (2022-05-29)
Toxoplasma gondii is a common opportunistic protozoan pathogen that can parasitize the karyocytes of humans and virtually all other warm-blooded animals. In the host's innate immune response to T. gondii infection, inflammasomes can mediate the maturation of pro-IL-1β and pro-IL-18
Osteoarthritic chondrocytes undergo a glycolysis-related metabolic switch upon exposure to IL-1b or TNF.
Defois, et al.
Cell communication and signaling : CCS, 21, 137-137 (2023)
Monika E Czerwińska et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(11) (2021-11-28)
Fruits of Cornus mas and Cornus officinalis are representative plant materials traditionally used in Europe and Asia, respectively, in the treatment of diabetes and diabetes-related complications, which are often mediated by pathogenic inflammatory agents. Additionally, due to the fact of
Byounghoon Brian Hwang et al.
Communications biology, 3, 8-8 (2020-01-08)
Monitoring cellular signaling events can help better understand cell behavior in health and disease. Traditional immunoassays to study proteins involved in signaling can be tedious, require multiple steps, and are not easily adaptable to high throughput screening (HTS). Here, we
Rojo A Ratsimandresy et al.
Nature communications, 8, 15556-15556 (2017-06-06)
Inflammasomes are protein platforms linking recognition of microbe, pathogen-associated and damage-associated molecular patterns by cytosolic sensory proteins to caspase-1 activation. Caspase-1 promotes pyroptotic cell death and the maturation and secretion of interleukin (IL)-1β and IL-18, which trigger inflammatory responses to