安全性情報
RAB0309
Sigma-Aldrich
Mouse IL-6 ELISA Kit(マウスIL-6 ELISAキット)
for cell and tissue lysates
別名:
B-cell stimulatory factor 2, CTL differentiation factor, Hybridoma growth factor, IFN-beta-2, IL-6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 0.82-600 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il6(24498)
詳細
マウスIL-6ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)キットは、マウスIL-6細胞溶解物および組織溶解物を定量的に測定するためのin vitro酵素結合免疫吸着アッセイです。
IL-6(インターロイキン6)は、IL-6Rαとgp130(膜糖タンパク質130)という2つの鎖からなるIL-6受容体系を介してシグナルを伝達します。遺伝子IL-6は、ヒト染色体7p15.3にマッピングされています。
免疫原
組換えマウスIL-6
アプリケーション
添付の一般的なELISAキット手順(サンドイッチ、競合&間接ELISA)を参照してください。
マウスIL-6ELISAキットは、細胞培養上清中のインターロイキン-6(IL-6)の濃度を測定するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IL-6(インターロイキン6)は、免疫応答および炎症反応を媒介する多面作用性のサイトカインです。IL-6は、巨核球発生と血小板産生においてIL-3と相乗作用を示します。IL-6は様々な自己免疫疾患および炎症性疾患と関連しています。関節リウマチ患者の滑液でIL-6高値が認められます。また、慢性炎症性増殖性疾患およびB細胞悪性腫瘍、キャッスルマン′病、並びに形質細胞腫/多発性骨髄腫とも関連します。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interleukin-6: discovery of a pleiotropic cytokine.
Kishimoto T.
Arthritis Research & Therapy, 8(2), S2-S2 (2006)
Ciba Foundation Symposium (1992)
Metabolic induction of trained immunity through the mevalonate pathway.
Bekkering S, et al.
Cell, 172(1), 135-146 (2018)
Christopher T Turner et al.
The Journal of investigative dermatology, 139(4), 930-939 (2018-11-06)
Granzyme K (GzmK), traditionally described as a pro-apoptotic, granule-secreted serine protease, has been proposed to promote inflammation. Found at low levels in the plasma of healthy individuals, GzmK is markedly elevated in response to sepsis and infection. In this study
Common variants in genes that mediate immunity and risk of multiple myeloma.
Brown E E, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 120(12), 2715-2722 (2007)