Merck
RAB0055
Sigma-Aldrich
Mouse MCP-1 / CCL2 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
別名:
Mouse CCL2 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Ccl2(20296)
詳細
The Mouse MCP-1 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse MCP-1 in serum, plasma and cell culture supernatants.
免疫原
Recombinant Mouse MCP1
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) or chemokine (C-C motif) ligand 2 (CCL2) is expressed in the suprachiasmatic nuclei (SCN) in the hypothalamus of mice. It has a role in the survival and proliferation of microglia. MCP-1 has been shown to activate GTPases like cell division control protein 42 (CDC42) and Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (Rac1).
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CCL2 mediates the circadian response to low dose endotoxin.
Duhart JM
Neuropharmacology (2016)
Evidence for a cluster of genes on chromosome 17q11-q21 controlling susceptibility to tuberculosis and leprosy in Brazilians.
Genes and Immunity (2004)
Vascular Stem/Progenitor Cell Migration Induced by Smooth Muscle Cell-Derived Chemokine (C-C Motif) Ligand 2 and Chemokine (C-X-C motif) Ligand 1 Contributes to Neointima Formation.
Yu B
Stem Cells (2016)
Guangyao Liu et al.
International immunopharmacology, 66, 354-361 (2018-12-07)
Osteoarthritis is an age-related disorder of bone-joint that causes pain and disability in middle and older people. This study aimed to investigate the potential effects of long non-coding RNA (lncRNA) THRIL on lipopolysaccharide (LPS)-induced osteoarthritis cell injury model (ATDC5 cell
Michael Bauer et al.
Science advances, 7(51), eabl7150-eabl7150 (2021-12-18)
Antiviral defense and virus exclusion from the cell nucleus restrict foreign nucleic acid influx and infection. How the genomes of DNA viruses evade cytosolic pattern recognition and cross the nuclear envelope is incompletely understood. Here, we show that the virion