Merck
RAB0311
Sigma-Aldrich
ラットIL-6 ELISAキット
for serum, plasma and cell culture supernatants
別名:
B-cell stimulatory factor 2, CTL differentiation factor, Hybridoma growth factor, IFN-beta-2, IL-6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Il6(24498)
詳細
この酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)キットは、血清、血漿、細胞培養物上清、尿、細胞および組織ライセートなどの生体サンプル中の標的タンパク質を定量的に測定するためのin vitro酵素結合免疫吸着アッセイキットです。
免疫原
組換えラットIL-6
アプリケーション
ラットIL-6 ELISAキットは、血清、培養物上清、および血漿中のインターロイキン6(IL-6)値を測定するために使用されています。
研究用途に限ります。診断目的での使用はできません。
添付されたGeneral ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive &Indirect ELISA)をご参照ください。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Protective Effects of Reduced Beta 2 Glycoprotein I on Liver Injury in Streptozotocin (STZ)-Diabetic Rats by Activation of AMP-Activated Protein Kinase
Zhang JY, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 24, 7577-7577 (2018)
Maurilio da Silva Morrone et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2016, 5719291-5719291 (2015-12-08)
The aim of this study was to investigate the potential of curcumin oral supplementation (50 and 100 mg/Kg/day, for 30 days) in circumventing menopause-associated oxidative stress and lipid profile dysfunctions in a rat ovariectomy (OVX) model. Female Wistar rats were operated
Ling Li et al.
Oncology letters, 15(2), 2550-2554 (2018-02-13)
The present study aimed to investigate the effect of tanshinone II, isolated from Salvia miltiorrhiza Bunge, on lipopolysaccharide (LPS)-induced acute lung injury (ALI) in rats. Male Sprague-Dawley rats were divided into three groups: Control, LPS and tanshinone II. Animals in
Zhiyan Tian et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 24, 3922-3928 (2018-06-11)
BACKGROUND Ginsenoside is the major bioactive component of ginseng, which has been proven to be a neuroprotective drug. The aim of this study was to evaluate the therapeutic effect of ginsenoside in a diabetic Goto-Kakizaki (GK) rat model. MATERIAL AND
Maxime Bonnet et al.
ACS omega, 5(18), 10247-10259 (2020-05-20)
Spinal cord injury is a main health issue, leading to multiple functional deficits with major consequences such as motor and sensitive impairment below the lesion. To date, all repair strategies remain ineffective. In line with the experiments showing that implanted