Merck
RAB0511
Sigma-Aldrich
Rat VEGF ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
別名:
VEGF-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 0.82-200 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
The Rat VEGF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of rat VEGF in serum, plasma, cell culture supernatants.
免疫原
Recombinant Rat VEGF-A
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Zeng et al.
Bioengineered, 12(2), 12323-12331 (2021-11-18)
To observe the effect of fat-derived pellets (FDP) on wound healing in rats, the inguinal fat of rats was obtained, and the FDP were obtained after centrifugation. The cell activity and growth factor secretion of FDP were measured. The wounds
Guodong Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(30), 11127-11132 (2014-07-16)
Prostaglandins derived from the cyclooxygenase (COX) pathway and epoxyeicosatrienoic acids (EETs) from the cytochrome P450/soluble epoxide hydrolase (sEH) pathway are important eicosanoids that regulate angiogenesis and tumorigenesis. COX-2 inhibitors, which block the formation of prostaglandins, suppress tumor growth, whereas sEH
Fumitaka Shimizu et al.
PloS one, 9(3), e92872-e92872 (2014-04-02)
Pathological destruction of blood-brain barrier (BBB) has been thought to be the initial key event in the process of developing multiple sclerosis (MS). The purpose of the present study was to clarify the possible molecular mechanisms responsible for the malfunction
Alexa Klettner et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 252(10), 1593-1598 (2014-07-23)
Anti-VEGF treatment is the therapy of choice in age-related macular degeneration and is also applied in diabetic macular edema or retinal vein occlusion. Recently, aflibercept has been approved for therapeutic use. In this study, we investigate the efficacy of aflibercept
Raimo Tuuminen et al.
Acta ophthalmologica, 92(7), 675-681 (2014-02-11)
To investigate the intravitreal levels of potent vasoactive, angiogenic and extracellular matrix remodelling factors in the diabetic patients with simvastatin treatment. This is an institutional, prospective, observational case-control study. Type-1 and type-2 diabetic patients on lipophilic simvastatin (N = 14)