Merck
RAB1138
Sigma-Aldrich
ラットBDNF ELISAキット
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
別名:
BDNF, Brain-derived neurotrophic factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human, rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12 pg/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Bdnf(24225)
詳細
このELISA抗体ペアはラットおよびヒトBDNFを検出します。その他の種は判定できません。
脳由来神経栄養因子(BDNF)遺伝子は、ヒト染色体11p14.1にマップされています。この遺伝子は、前駆体タンパクproBDNFをコードします。Mature BDNF(mBDNF)は、proBDNFの翻訳後切断により合成されます。
アプリケーション
研究用途に限ります診断措置において使用しないでください。
添付の プロトコールを詳細について、参照してください。
生物化学的/生理学的作用
脳由来神経栄養因子(BDNF)は、ヒトにおける海馬の機能および言語性のエピソード記憶に関与しています。また、BDNFは血管機能に重要な役割を果たしており、特定の受容体トロポミオシン関連キナーゼB(TrkB)を介して血管新生に関与しています。これは、アルツハイマー病の発生機序に関与しています。′
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスにsampleと入力してください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Jie Kang et al.
Brain sciences, 11(1) (2020-12-31)
(1) Background: Depression is one of the overwhelming public health problems. Alleviating hippocampus injury may prevent depression development. Herein, we established the chronic unpredictable mild stress (CUMS) model and aimed to investigate whether aerobic exercise (AE) could alleviate CUMS induced
The BDNF val66met polymorphism affects activity-dependent secretion of BDNF and human memory and hippocampal function.
Egan MF, et al.
Cell, 112(2), 257-269 (2003)
Peripheral vascular reactivity and serum BDNF responses to aerobic training are impaired by the BDNF Val66Met polymorphism.
Lemos JR Jr, et al.
Physiological Genomics, 48(2), 116-123 (2015)
11p14. 1 microdeletions associated with ADHD, autism, developmental delay, and obesity.
Shinawi M, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 155(6), 1272-1280 (2011)
Irina Naletova et al.
International journal of molecular sciences, 22(24) (2021-12-25)
l-carnosine (β-alanyl-l-histidine) (Car hereafter) is a natural dipeptide widely distributed in mammalian tissues and reaching high concentrations (0.7-2.0 mM) in the brain. The molecular features of the dipeptide underlie the antioxidant, anti-aggregating and metal chelating ability showed in a large