Merck
RAB0509
Sigma-Aldrich
Mouse VEGF ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant
別名:
VEGF-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 4.1-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Vegfa(22339)
詳細
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is produced by thymus epithelial cells in adults. It is located on human chromosome 6p21.1 The Mouse VEGF ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse VEGF in serum, plasma and cell culture supernatants.
免疫原
Recombinant Mouse VEGF-A
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mouse VEGF ELISA Kit has been used in biochemical analysis.
生物化学的/生理学的作用
Vascular endothelial growth factor (VEGF) supports vascular homeostasis. Vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A) modulates angiogenesis, vascular permeability and growth. It plays a vital role in the progression of the vasculature. Deficiency of VEGF-A leads to endothelial dysfunction, hypertension, ischemia and blood clotting.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
In situ functionalized nanobiocomposites dressings of bamboo cellulose nanocrystals and silver nanoparticles for accelerated wound healing
Singla R, et al.
Carbohydrate Polymers, 155(1), 152-162 (2017)
Doxycycline modulates VEGF-A expression: Failure of doxycycline-inducible lentivirus shRNA vector to knockdown VEGF-A expression in transgenic mice
Merentie M, et al.
Testing, 13(1), e0190981-e0190981 (2018)
REGULATION OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) PRODUCTION BY MOUSE THYMIC EPITHELIAL CELL LINES.
Rutto K V, et al.
Tsitologiia, 58(6), 436-443 (2016)
Jia-Wen Zhan et al.
PloS one, 15(6), e0234747-e0234747 (2020-06-26)
The vascular buds in the vertebral endplate (VEP) are the structural foundation of nutrient exchange in the intervertebral disc (IVD). VEGF is closely related to angiogenesis in the endplate and intervertebral disc degeneration (IDD). To investigate the effects of static
Hsiao-Ying Chou et al.
Polymers, 12(9) (2020-09-24)
Polymer-based hydrogels demonstrate superior performance when used as wound dressing. An ideal dressing should possess an active healing function, absorb wound exudates, and provide a moist interface on the wound for rapid injury repair and the prevention of pain and