Merck
RAB0097
Sigma-Aldrich
Rat CRP/C-Reactive Protein ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
別名:
C-reactive protein, CRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 200 pg/mL
standard curve range: 0.246-60 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Crp(12944)
詳細
Rat CRP/C-Reactive Protein ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) Kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of a target protein in biological samples, such as serum, plasma, cell culture supernatants, urine, and/or cell and tissue lysates. C-reactive protein (CRP) belongs to the pentraxin family of proteins and is highly conserved. It is produced as a response to several inflammatory cytokines by the liver.
免疫原
Recombinant Rat CRP
アプリケーション
Rat CRP/C-Reactive Protein ELISA Kit has been used for the quantification of C-reactive protein (CRP) in rat serum or rat acinar cell line (AR42J) and rat blood.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Zahra Farahnak et al.
The Journal of nutrition, 149(3), 479-487 (2019-02-19)
Docosahexaenoic acid (DHA; 22:6n-3) is an n-3 (ω-3) fatty acid known for beneficial effects on body composition. The objective of the study was to test the dose response of lean and fat mass to DHA in healthy growing female rats.
Curcumin protects the pancreas from acute pancreatitis via the mitogen-activated protein kinase signaling pathway
Wang Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 20(4), 3027-3034 (2019)
C-reactive protein reduces the relative number of tumor-associated M2 macrophages and intratumoral angiogenesis in mice.
Kuribayashi K
The Tohoku Journal of Experimental Medicine (2014)
Dose Responsive Effects of Subcutaneous Pentosan Polysulfate Injection in Mucopolysaccharidosis Type VI Rats and Comparison to Oral Treatment
Michael F
PLoS ONE (2014)
An Intrinsically Disordered Motif Mediates Diverse Actions of Monomeric C-reactive Protein.
Li HY
The Journal of Biological Chemistry (2016)