Merck
Z358266
Nalgene®フィルターユニット受器
bottle capacity 500 mL
別名:
bottle top filter bottle, filter storage bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
ボトルの最大容量:
500 mL
ネックサイズ:
45 mm
包装:
pack of 12 ea
物質:
polystyrene housing
物質
polystyrene housing
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 455-0500
ボトルの最大容量
500 mL
ネックサイズ
45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Nalgene® filter unit receiver bottles are ideal for storing samples.
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic bottles are leakproof for sample protection.
  • Gamma-sterilization and low extractables minimizes contamination of the filtrate.
保管用の漏れ防止ポリエチレンスクリューキャップ付きポリスチレン。Nalgeneの真空ろ過システムで使用するためのデザイン。使い捨ての保存用容器としても適しています。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)