Merck
Nalgene® 製品
テーブルに置かれた各種Nalgene<sup>®</sup>ボトル。
Nalgene® の名称は、優れたプラスチック製実験器具の代表として知られ、通常ラボグレードのプラスチック樹脂素材で作られています。これには、フラスコビーカー容器漏斗など、科学研究や実験に使用されるアイテムが含まれます。Nalgene® の実験器具製品は、研究、学術、工業、医療ラボで様々な用途に広く使用されています。
Nalgene®サンプル調製・保管
Nalgene® フラスコ
Nalgene® フラスコは、通常、ポリプロピレン、ポリカーボネート、その他の耐薬品性素材でできており、さまざまな実験ニーズに対応できるよう、各種形状とサイズをご用意しています。Nalgene® ポリカーボネート製の三角フラスコは、液体の混合や旋回に最適で、Nalgene® フィルター付きフラスコ、Nalgene® バッフル付き振とうフラスコは、ガラス製フラスコに代わる優れた選択肢となります。
Nalgene® ボトル
Nalgene® ボトルは、ポリエチレンテレフタレートコポリエステルグリコール変性物(PETG)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、高密度ポリエチレン(HDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、ポリプロピレン共重合体(PP共重合体)、フッ素化エチレンプロピレン(FEP)、ポリカーボネート(PC)など、硬くて丈夫な素材で作られています。これらのボトルは、バッファー 、培養物、培地 保管用に設計されており、ラボのさまざまなニーズに応えます。これらの製品には、Nalgene® 培地ボトル、Nalgene® 遠心ボトル、Nalgene® 洗浄ボトル、Nalgene® スポイトボトル、Nalgene® 診断ボトルなどがあります。
Nalgene®ビーカー
Nalgene® グリフィンビーカー、Nalgene® ハンドル付きビーカー、Nalgene® PFAビーカーを提供しています。Nalgene® グリフィンビーカーは、半透明のポリプロピレンまたはポリメチルペンテン製で、ガラスのような透明性、優れた耐薬品性、耐熱性を備えています。いずれのサイズのビーカーにも、読み取りやすいシルクスクリーンプリントした目盛りが付いています。
Nalgene® カーボーイ
Nalgene® 高密度ポリエチレン製カーボーイは、オートクレーブ滅菌が可能で、培地、ワクチン製剤、バルク培地、薬品保管などの大量バッチの取扱い用に設計されています。これらのカーボーイは、充てんと分注が容易な大きな開口部が特徴で、天然ポリプロピレン製です。丸型、角型、低型があり、どんなベンチスペースも有効に活用できます。
Nalgene® ジャー
これらのジャーはポリメチルペンテンまたはポリプロピレン製で、耐薬品性に優れ、半透明です。ペースト、標本、固形物、実験用具の保管に使用されています。30 mLから1,000 mLまでの幅広い容量があり、最大限フレキシブルに対応しています。
Nalgene® クライオジェニックバイアル
これらのクライオジェニックバイアルは、超低温保存に使用される無菌、無色のポリプロピレン製バイアルです。内ネジと外ネジの両方を備え、底が円錐形のものと自立式のオプションがあり、さらにナチュラルとアンバーの2種類をご用意しています。
Nalgene® デュワー
Nalgene® デュワーは、氷水、ドライアイス/溶媒浴および液体窒素による短期保管に適した経済的なソリューションです。
Nalgene® 目盛付きシリンダー
これらのシリンダーはポリプロピレンまたはポリメチルペンテン製で、溶液の測定に使用されています。
Nalgene® 真空ろ過システム
Nalgene® 真空ろ過システムは無菌で、ポリエーテルスルホン膜を使用しています。この膜はタンパク質結合性が弱く、培地からのタンパク質の損失リスクを最小限に抑えます。血清、細胞培養液、バッファー、そして添加剤などのろ過に使用されています。
Nalgene® 膜鉗子
鉗子はステンレス製で、クロスアクション設計のため、膜を傷つける恐れのある圧をかけることなく保持できます。