Merck
ラボ用ビーカー
Pyrex<sup>®</sup>目盛り付き250 mLガラスビーカー
ビーカーは一般的なラボ用ガラス器具であり、平らな底と開口した頂部を特徴とします。主に化学、生物学、臨床、産業ラボで、溶液などのサンプルの混合、攪拌、保持に使用されています。
ガラスビーカー
ガラスはラボ用ビーカーに最も広く使用されている素材です。ガラスビーカーは通常、ホウケイ酸ガラス製であり、これにより良好な耐熱衝撃性が得られ、プラスチック製品と比較してはるかに高い温度に耐えることができます。透明な円筒形容器であり、内容物を容易に観察できるため、実験中の反応や変化のモニタリングに理想的です。背が高いタイプと低いタイプ、注ぎ口の有無、目盛りの有無など、さまざまな形状とサイズがあります。
Duran®ビーカー
オートクレーブ可能なDuran®ビーカーは、ホウケイ酸3.3ガラス製またはタイプ1/中性ガラス製で、標準タイプまたは肉厚タイプが販売されています。
Pyrex®ビーカー
Pyrex®ビーカーは、耐熱衝撃性と機械的強度のバランスを取るように製造されています。目盛り付きで、タイプ1/クラスAの低膨張ホウケイ酸ガラス製です。
Brand®ガラスビーカー
ホウケイ酸3.3 DIN EN ISO 3819ガラス製で、背の低いタイプと高いタイプがあり、目盛りと注ぎ口が付いています。
プラスチックビーカー
プラスチックビーカーは、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン(PMP)、ペルフルオロアルコキシアルカン(PFA)、高密度ポリエチレン(HDPE)、エチレンテトラフルオロエチレン(ETFE)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)など、さまざまな種類のプラスチック素材でできています。軽量で扱いやすいため、ラボでのさまざまな作業に適しています。高温の液体を保持することもできますが、裸火や強酸、または溶媒での使用は避ける必要があります。
Brand®ビーカー
Brand®ビーカーはポリプロピレン製、ETFE製、またはPFA製で、注ぎ口の付いた目盛り付きビーカーおよび/または目盛り付きのハンドルをご用意しています。
Corning®ポリプロピレンビーカー
滅菌済みで、蓋付きです。
Azlonビーカー
Azlonビーカーはポリメチルペンテン製またはポリプロピレン製で、背の低いタイプ、ストレートタイプ、先細タイプが販売されています。
Nalgene®ビーカー
Naglene®ビーカーはPFA製、透明ポリプロピレン製、または透明ポリメチルペンテン製があります。
ジャケット付きビーカー
ホウケイ酸ガラス製で、一体型ジャケットを備えたジャケット付きビーカー(別名:温度制御ビーカー)は、冷却液または加熱液をジャケットに通して循環させることによりサンプルを一定温度に維持するように設計されています。さまざまなラボでの用途、特に酵素消化、滴定、合成有機反応などの化学的・生物学的反応に用いられています。
使い捨てビーカー
使い捨てビーカーは、強酸・強塩基、有機溶媒、および一般に使用されるラボ用試薬に対する耐性で知られています。ポリプロピレン製、目盛り付きで成形されており、オートクレーブ可能です。