物質
PEEK
詳細
starter kit
パラメーター
100 °C max. temp.
5000 psi max. pressure
穴
0.015 in.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCの一般的なトラブルを特定、解決し、カラムの性能を回復させます。